ContactUsLinkComponent
Small-scale SEC columns, Superose 6 Increase
 :  Cytiva
undefined
Small-scale SEC columns, Superose 6 Increase
 :  Cytiva
  • Catalog No:
  • 29-0915-96
  • 29-0915-97
  • 29-0915-98
  • Maximální tlak:
  • 30 bar
  • 30 bar
  • 30 bar
  • Rozsah pH:
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • Uskladnění:
  • 4 to 30° C, 20% ethanol
  • 4 to 30° C, 20% ethanol
  • 4 to 30° C, 20% ethanol
Frequently Bought Together