Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, blunt
Forceps, blunt
Straight, blunt, 115 mm
Katalogové číslo BOCH1900
Dodavatel:   BOCHEM
Forceps, blunt
Katalogové číslo BOCH1900
Dodavatel:  BOCHEM
Forceps, blunt
Forceps, blunt
Straight, blunt, 115 mm
Přejít na:
Price
2 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Titanium
  • Ridges at the top
  • Blunt tip
Specifikace
  • Type:
    Straight, blunt
  • Délka:
    115 mm