Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, DB-35ms
Capillary columns, DB-35ms
176, Capillary, DB-35ms Ultra Inert, 0,25 µm, 0,25 mm, 30 m
Katalogové číslo HEWL122-3832UI
Dodavatel:   Agilent
Capillary columns, DB-35ms
Katalogové číslo HEWL122-3832UI
Dodavatel:  Agilent
Capillary columns, DB-35ms
Capillary columns, DB-35ms
176, Capillary, DB-35ms Ultra Inert, 0,25 µm, 0,25 mm, 30 m
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These columns are ideal for confirmational analyses. They have very low bleed characteristics, ideal for GC/MS.
  • Mid-polarity
  • Extended temperature limit of 340/360 °C
  • Excellent inertness for active compounds
  • Bonded and cross-linked
  • Solvent rinsable
(35%-Phenyl)-methylpolysiloxane.
Specifikace
  • Formát kolony:
    Capillary
  • Tloušťka filmu:
    0,25 µm
  • Ø vnitř.:
    0,25 mm
  • Délka:
    30 m
  • Sekvence:
    176
  • Fáze:
    DB-35ms Ultra Inert