ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable® logger trac, Záznamník teploty
VWR® Traceable® logger trac, Záznamník teploty
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® Traceable® logger trac, Záznamník teploty
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 620-2322
  • 620-2324
  • Displej:
  • LCD
  • LCD
  • Hmotnost:
  • 0.65 oz.
  • 0.65 oz.
  • Datová paměť - Počet odečtů:
  • 7680
  • 7680