Chlorid železitý solution in sulphuric acid
Katalogové číslo HACH204253
Dodavatel: Hach
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
UN:3264
ADR:8,III
:GHS05
Číslo CAS:7705-08-0
Vzorec:FeCl₃
MDL číslo:MFCD00011005