ContactUsLinkComponent
Turbidity standard, ULR verification kit, Stablcal®
Turbidity standard, ULR verification kit, Stablcal®
Katalogové číslo HACH2714600
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
undefined
Turbidity standard, ULR verification kit, Stablcal®
Katalogové číslo HACH2714600
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    1 KIT
  • Měření zákalu:
    1,0 NTU
    0,30 NTU
    0,10 NTU
    0,50 NTU
  • Popis:
    ULR verification kit, Stablcal®
  • Pk Info:
    4x 100 ml
Specifikace
O tomto produktu
StablCal verification kit containing 0.10 NTU, 0.30 NTU, 0.50 NTU, 1.0 NTU standards (100 mL each), sililcone oil, oiling cloth and instructions is used for verification purpose only.
  • Precise, pre-mixed formazin solutions Enhanced stability saves time and labor Confidence in results