0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Jodid draselný
Jodid draselný solution 30 g/L
Jodid draselný solution 30 g/L
Jodid draselný solution 30 g/L
Katalogové číslo HACH34332
Dodavatel:
Hach
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Jodid draselný solution 30 g/L
Katalogové číslo HACH34332
Dodavatel:
Hach
Číslo CAS:
Specifikace
Bal.:
100 mL
Sekvence:
2440
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
:
Teplota pro skladování:
Ambient
Číslo CAS:
7681-11-0
Vzorec:
Kl
MDL číslo:
MFCD00011405
Detaily produktu