0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Kity pro environmentální testy
Hardness 2 indicator solution, 100 ml MDB
Hardness 2 indicator solution, 100 ml MDB
Hardness 2 indicator solution, 100 ml MDB
Catalog # HACH42532
Supplier:
Hach
CAS Number:
Expand image
Hardness 2 indicator solution, 100 ml MDB
Catalog # HACH42532
Supplier:
Hach
CAS Number:
Specifications
Bal.:
100 mL
Popis:
Hardness 2 indicator solution, 100 mL MDB
Specifications
About this item
Product Details
Product Details