ContactUsLinkComponent
Multi-parameter testers, Pocket Pro™+
Multi-parameter testers, Pocket Pro™+
Supplier:  Hach
Certificates
undefined
Multi-parameter testers, Pocket Pro™+
Supplier:  Hach
Specifications
  • Catalog No:
  • 665-0400
  • 665-0407
  • Model:
  • Pocket Pro™+ Multi 2
  • Pocket Pro™+ Multi 1
  • Rozsah - pH:
  • 0,00 - 14,00
  • -
  • Rozlišení - pH:
  • 0,01
  • -
  • Přesnost - pH:
  • ±0,02
  • -
  • Kalibrace - pH:
  • 3 points (automatic), 2 points (custom)
  • -
  • Rozsah vodivosti:
  • Auto-ranging: 0,0 - 199,9 µS/cm / 200 - 1999 µS/cm / 2,00 - 19,99 mS/cm
  • Auto-ranging: 0,0 - 199,9 µS/cm / 200 - 1999 µS/cm / 2,00 - 19,99 mS/cm
  • Rozlišení vodivosti:
  • 0,1 µS/cm (0,0 - 199,9 µS/cm), 1 µS/cm (200 - 1999 µS/cm), 0,01 mS/cm (2,00 - 20,00 mS/cm)
  • 0,1 µS/cm (0,0 - 199,9 µS/cm), 1 µS/cm (200 - 1999 µS/cm), 0,01 mS/cm (2,00 - 20,00 mS/cm)
  • Přesnost vodivosti:
  • ±1%
  • ±1%
  • Kalibrace vodivosti:
  • 3 points (automatic), 1 point (custom)
  • 3 points (automatic), 1 point (custom)
  • Salinita - rozsah:
  • Auto-ranging: 0,00 - 99,9 ppm / 100 - 999 ppm / 1,0 - 10,00 ppt / 0,00 - 1,00%
  • Auto-ranging: 0,00 - 99,9 ppm / 100 - 999 ppm / 1,0 - 10,00 ppt / 0,00 - 1,00%
  • Salinita - čitelnost:
  • 0,1 ppm (0,0 - 99,9 ppm), 1 ppm (100 - 999 ppm), 0,01 ppt (1,0 - 10,00 ppt), 0,01% (0,0 - 1,00%)
  • 0,1 ppm (0,0 - 99,9 ppm), 1 ppm (100 - 999 ppm), 0,01 ppt (1,0 - 10,00 ppt), 0,01% (0,0 - 1,00%)
  • Salinita - přesnost:
  • ±1%
  • ±1%
  • TDS - rozsah:
  • Auto-ranging: 0,0 - 99,9 ppm / 100 - 999 ppm / 1,00 - 10,00 ppt
  • Auto-ranging: 0,0 - 99,9 ppm / 100 - 999 ppm / 1,00 - 10,00 ppt
  • TDS - rozlišení:
  • 0,1 ppm (0,0 - 99,9 ppm), 1 ppm (100 - 999 ppm), 0,01 ppt (1,00 - 10,00 ppt)
  • 0,1 ppm (0,0 - 99,9 ppm), 1 ppm (100 - 999 ppm), 0,01 ppt (1,00 - 10,00 ppt)
  • TDS - přesnost:
  • ±1%
  • ±1%
  • Rozsah teplot:
  • 0,0...+50 °C
  • 0,0...+50 °C
  • Rozlišení teploty:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Přesnost teploty:
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • Displej:
  • LCD with backlight
  • LCD with backlight
  • Napájení:
  • 4 × AAA batteries
  • 4 × AAA batteries
  • Shoda:
  • IP 67
  • IP 67
  • Š×H×V:
  • 37×30×170 mm
  • 37×30×170 mm
  • Hmotnost:
  • 0,135 kg (with batteries)
  • 0,135 kg (with batteries)
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together