ContactUsLinkComponent
Víceprvkový kalibrační standard IV, roztok kyseliny dusičné pro ICP
Víceprvkový kalibrační standard IV, roztok kyseliny dusičné pro ICP
Catalog # 85025.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Víceprvkový kalibrační standard IV, roztok kyseliny dusičné pro ICP
Catalog # 85025.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    Víceprvkový kalibrační standard IV, roztok kyseliny dusičné pro ICP
Specifications
About this item
23 prvků : 1000 mg/L Ag; Al; B; Ba; Bi; Ca; Cd; Co; Cr; Cu; Fe; Ga; In; K; Li; Mg; Mn; Na; Ni; Pb; Sr; Tl; Zn (HNO₃ 2%)