ContactUsLinkComponent
VWR®, Časovač digitální, extra velké číslice, jednokanálový
VWR®, Časovač digitální, extra velké číslice, jednokanálový
  609-0189
undefined
VWR®, Časovač digitální, extra velké číslice, jednokanálový
  609-0189
  • Barva:
    Bílá/modrá
  • Popis:
    Časovač číslicemi, jednokanálový
  • Sekvence:
    01
  • Š×H×V:
    80×25×70 mm
  • Přesnost:
    ±0,01 %
  • Bal.:
    1
This timer features extra large digits that allow for easy viewing from up to 18 metres away.
  • Timing capacity: 99 minutes, 59 seconds (in 1 second increments)
  • Counts up and down
  • Alarm displays elapsed time since alarm sounded
  • Automatic Bounceback™ memory for repetitive timing
 : Splňuje ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 a 9001, akreditace organizací A2LA zaručuje návaznost na normy NIST.
 : háček, sponu, stojan na pracovní desku, magnet, baterii a kalibrační certifikát.