VWR®, Časovač digitální, jednokanálový
609-0197
- Barva:Bílá/modrá
- Popis:Časovač digitální, single channel
- Sekvence:01
- Š×H×V:84×13×76 mm
- Přesnost:±0,01 %
- Bal.:1
Odpočítává dolů a nahoru po dobu 99 minut, 59 sekund.
- rozsah doby měření 99 min 59 s
- režim stopek
- vodotěsný, plynotěsný
- pro práci v laboratořích, vlhkém prostředí, výrobním provozu nebo v terénu
- paměť
: Splňuje ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 a 9001, akreditace organizací A2LA zaručuje návaznost na normy NIST.
: baterii, stojánek, přísavný držák a kalibrační certifikát.