VWR®, Časovač digitální, jednokanálový
Catalog # 609-0198
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Barva:Bílá/modrá
- Popis:Časovač digitální, jednokanálový
- Sekvence:01
- Š×H×V:89×16×57 mm
- Přesnost:±0,01 %
- Bal.:1
Specifications
About this item
rozsah doby měření 99 min 59 s.
- pokud zbývá posledních 10 s odpočtu, bude ve vteřinových intervalech blikat zelený LED indikátor
- po dosažení nuly bude blikat červený LED indikátor a na displeji bude načítán čas
- lze nastavit hlasitost zvukového alarmu nebo pracovat v tichém režimu s LED indikátory
- tři paměťová místa pro odpočet
Certifications: Splňuje ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 a 9001, akreditace organizací A2LA zaručuje návaznost na normy NIST.
Delivery information: baterie, magnet, stojánek/sponu a kalibrační certifikát.