Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-parameter meter, handheld, Pro 1030
01, Handheld multi-parameter meter, YSI® Pro 1030
Katalogové číslo YSIA6051030
Dodavatel:   YSI ENVIRONMENTAL
Multi-parameter meter, handheld, Pro 1030
Katalogové číslo YSIA6051030
Dodavatel:  YSI ENVIRONMENTAL
Multi-parameter meter, handheld, Pro 1030
Multi-parameter meter, handheld, Pro 1030
01, Handheld multi-parameter meter, YSI® Pro 1030
Price
47 290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This rugged and reliable instrument is suitable for the measurement of either pH or ORP along with conductivity and temperature. Milspec (military spec) connectors, IP 67 waterproof and rubber over moulded case, and 1-meter drop tests ensure the instrument provides years of sampling even in the harshest field conditions.
  • User-replaceable cables and sensors (pH and ORP); stable 4-electrode conductivity sensor built into the cable
  • Smart calibration in the instrument remembers the previous calibration values and simply walks you through the routine
  • Stores 50 data sets; no need to write down data
  • Graphic, backlit display and glow in the dark keypad
  • Tough. IP 67, impact-resistant, waterproof case; waterproof without the battery cover as well
  • Ideal for field use: display is visible with polarised sunglasses on
 : Instrument only. Cables, probes/sensors, and accessories need to be ordered separately.
Specifikace
  • Popis:
    Handheld multi-parameter meter, YSI® Pro 1030
  • Sekvence:
    01
  • Rozlišení vodivosti:
    0,0001 - 0,1 mS/cm / 0,1 - 0 µS/cm (range dependent)
  • Přesnost - pH:
    ±0,2
  • Kapacita pro ukládání dat:
    50 data sets
  • Rozsah - pH:
    0 - 14
  • Rozsah teplot:
    −5...+55 °C
  • Rozlišení - pH:
    0,01
  • TDS - rozlišení:
    0,0001 - 0,1 g/l
  • Přesnost - mV:
    ±20
  • Salinita - přesnost:
    ±1,0% of the reading or ±0,1 ppt, whichever is greater
  • Displej:
    Graphic (backlit display and keypad)
  • Jazyky:
    Spanish, German, French, English
  • Š×H×V:
    83×23×216 mm
  • Salinita - rozsah:
    0 - 70 ppt
  • Přesnost vodivosti:
    With 1- or 4-meter cable ±1,0% of the reading or 1 µS/cm (whichever is greater); With 10-, 20-, or 30-meter cables ±2,0% of the reading or 1 µS/cm (whichever is greater); Instrument only ±0,5%
  • Rozsah vodivosti:
    0 - 500 μS/cm, 0 - 5 mS/cm, 0 - 50 mS/cm, 0 - 200 mS/cm (auto ranging)
  • Rozlišení teploty:
    0,1 °C
  • TDS - rozsah:
    0 - 100 g/l
  • Hmotnost:
    0,475 kg
  • Cat. No.:
    YSIA6051030
  • Přesnost teploty:
    ±0,2 °C
  • Napájení:
    2 alkaline C-cells providing 425 hours of battery life (without backlight)
  • Rozsah - mV:
    ±1500
  • Model:
    Pro 1030
  • Salinita - čitelnost:
    0,1 ppt
  • Rozlišení - mV:
    1
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Hard-sided carrying case
    Hard-sided carrying case
    664-0024
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 17 660,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Soft-sided carrying case
    Soft-sided carrying case
    664-0025
    15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 640,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lengthened stainless steel probe guard for Pro Series single port cables 10 and 1030
    Lengthened stainless steel probe guard for Pro Series single port cables 10 and 1030
    YSIA605702
    09
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 12 810,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • pH/ORP kit (must be screwed into probe)
    pH/ORP kit (must be screwed into probe)
    665-0091
    11
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 22 550,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • pH kit (must be screwed into probe)
    pH kit (must be screwed into probe)
    665-0090
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 16 700,00 Kč