ContactUsLinkComponent
Microcentrifuges, mySPIN™
undefined
Microcentrifuges, mySPIN™
  • Catalog No:
  • 521-2155
  • 521-2156
  • Model:
  • mySPIN™ 6
  • mySPIN™ 12
  • Kapacita:
  • 6×2 ml
  • 12×2 ml
  • Maximální rychlost:
  • 6000 min⁻¹
  • 12500 min⁻¹
  • Maximální relativní zrychlení:
  • 2000 ×g
  • 9800 ×g
  • Refrigerated:
  • No
  • No
  • Teplota:
  • Ambient temperature
  • Ambient temperature
  • Časovač:
  • -
  • 1 s - 30 min (1 s increments); quick-spin
  • Úroveň hluku:
  • 51 - 53 dB(A)
  • 51 - 53 dB(A)
  • Napětí:
  • 110/240 V
  • 115 V
  • Napájení:
  • 110-240 V, 50-60 Hz with 4 interchangeable plug adapters
  • 110-240 V, 50-60 Hz with 4 interchangeable plug adapters
  • Rozměry:
  • 4,1×5x 6"(10,4×12,8×15,3 cm)
  • 4,4×6,7×8"(11,4×17,1×20,3 cm)
  • Š×H×V:
  • 128×153×104 mm
  • 171×203×114 mm
  • Hmotnost:
  • 0,74 kg
  • 1,41 kg
Frequently Bought Together