0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Teploměry
Teploměry digitální
Accessories for temperature probes
Accessories for temperature probes
Accessories for temperature probes
Catalog # 628-0055
Supplier:
Testo
Rozbalit obrázek
Accessories for temperature probes
Catalog # 628-0055
Supplier:
Testo
Specifications
Popis:
Silicone heat paste, 14 g, max. temp +250 °C
Bal.:
1
Specifications
About this item
Product Details
Product Details