Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 23-201
Supplier: Ansell
Certificates
About this item
Tyto bavlněné vložky s měkkým PVC povlakem a tepelně utěsněným návlekem si zachovávají svou obratnost a ohebnost při nízkých teplotách. Poskytují chemickou, mechanickou a kapalinovou ochranu.
- Máčená drsná úprava usnadňuje a zajišťuje manipulaci s mokrými a kluzkými materiály
- Tepelně utěsněné pouzdro nabízí pouze odolnost vůči kapalinám a ochranu proti prachu
Ideální pro úklidové použití, manipulaci s chemikáliemi, čisticí aplikace a také pro zpracování ryb, ovoce a zeleniny.
Thickness: 1,60 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 388 (4121); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B); Cat. III; AQL 1,5
Schváleny ke kontaktu s potravinami
Schváleny ke kontaktu s potravinami
Specifications
- Catalog No:
- 112-4245
- 112-4242
- 112-4243
- 112-4244
- Model:
- 23-201
- 23-201
- 23-201
- 23-201
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Materiál vložky:
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Typ manžety:
- Extended
- Extended
- Extended
- Extended
- Norma EN:
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
- Schváleno pro styk s potravinami:
- +
- +
- +
- +