Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 23-200
Supplier: Ansell
Certificates
About this item
Tyto bavlněné vložky s měkčeným PVC povlakem si zachovávají svou obratnost a poddajnost při nízkých teplotách. Poskytují chemickou, mechanickou a kapalinovou ochranu.
- Máčená drsná úprava usnadňuje a zajišťuje manipulaci s mokrými a kluzkými materiály
- Manžeta ve stylu rukavice
Ideální pro úklidové použití nebo pro zpracování ryb.
Thickness: 1,60 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 388 (4121); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B); Cat. III; AQL 1,5
Schváleny ke kontaktu s potravinami
Schváleny ke kontaktu s potravinami
Specifications
- Catalog No:
- ANSE23-200/10
- ANSE23-200/9
- ANSE23-200/8
- ANSE23-200/7
- Model:
- 23-200
- 23-200
- 23-200
- 23-200
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Typ manžety:
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Norma EN:
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
- Schváleno pro styk s potravinami:
- +
- +
- +
- +