Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát 98.0-102.0%, crystals, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Katalogové číslo 3822-07
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:PE pail, screw top
- Bal.:12 kg
- Sekvence:4187
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:98.0 - 102.0%
- Assay:98.0 - 102.0 %
- Insoluble Matter:≤0.005 %
- pH of 5% Solution at 25°C:8.7 - 9.3
- Chloride (Cl):≤0.001 %
- Sulfate (SO₄):≤0.002 %
- Heavy Metals (as Pb):≤0.001 %
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤0.001 %
- Nitrogen Compounds (as N):≤5 ppm
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,08733
Bod tání:35 °C
Hustota:1,52 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-448-7
Číslo CAS:10039-32-4
Vzorec:Na₂HPO₄·12H₂O
MDL číslo:MFCD00149181