ContactUsLinkComponent
Kyselina dusičná 0.1 N, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
Korozi způsobující
Kyselina dusičná 0.1 N, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
Katalogové číslo 5600-02
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
undefined
Korozi způsobující
Kyselina dusičná 0.1 N, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
Katalogové číslo 5600-02
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle, amber, narrow mouth
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    0.0995 - 0.1005
  • Normality:
    0.0995 - 0.1005
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
 :63.01 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-714-2
UN:3264
ADR:8,III
 :GHS05
Číslo CAS:7697-37-2
Vzorec:HNO₃
MDL číslo:MFCD00011349