Accessories for turbidity sensor VisoTurb® 900-P
Dodavatel: WTW
Certifikáty
O tomto produktu
Frequently Bought Together
pH buffer solutions
Dodavatel: Mettler - Toledo
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Dodavatel: Merck
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
VWR®, AVS TITRINORM pH pufrovací roztoky v sáčcích, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Primary colour solutions, Reagent Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Buffer solutions in sachets
Dodavatel: Mettler - Toledo
pH buffers, DuraCal
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Dodavatel: VWR Chemicals
pH buffers, ready to use
Dodavatel: WTW