About this item
Nástroj k čištění izolátoru: Hardware mopu, náhradní hlavice, náhradní držadlo.
Speciálně navržená pro práci s izolátory a dalšími malými plochami, tento snadno ovladatelný nástroj nabízí lehké a jednoruké ovládání. Díky nízkoprofilové otočné hlavici se nástroj k čištění izolátoru dostane do špatně dostupných míst.
Navržené pro rychlé výměny návleku během obsluhy, polstrovaná hlava umožňuje konzistenci mopu napříč různými povrchy bez ztráty čistící síly. Zaoblené okraje čistí hrany izolátoru a brání poškrábání nebo poškození povrchů.
- rychlovýměnný systém umožňuje často měnit návleky/vložky, dodržovat přísný úklidový protokol
- polyesterové podložky se přizpůsobí povrchům
- dostane se do špatně přístupných míst díky nízkému profilu, otočná hlavice
- 100% polyesterových návleků poskytují nejčistší substráty, které jsou k dispozici pro čištění izolátorů
- nabízí jednorukou obsluhu lehkými držadly
Návleky k čištění izolátoru:
Vyrobeny ze 100% polyesteru nebo 100% polyester-mikrovlákna. Látka poskytuje lepší zvedání částic, bezproblémové čištění, plus lepší sorpci při práci s roztoky.
lepší absorpční schopnost a rychlé ždímání
lepší zvedání a zachycení částic, tak malých jako jsou mikroby
čištění bez zanechání skvrn
Vyrobeny ze 100% polyesteru nebo 100% polyester-mikrovlákna. Látka poskytuje lepší zvedání částic, bezproblémové čištění, plus lepší sorpci při práci s roztoky.