O tomto produktu
Úklidový vozík:
Pro použití s nerezovými a plastovými obdelníkovými kbelíky AlphaMop™, tento vozík má ochranou stranu pro jeho udržení na místě a zachycení rozlití. Schválen pro použití v potravinářství. Autoklávovatelný. Použijte prodloužení vozíku (TX7046E) pro vytvoření systému tří kbelíků.
Nerezový kbelík:
Tento nerezový kbelík s bezešvým nátěrem je navržen pro použití ve výrobních prostorech s klasifikovanou třídou čistoty. Vyroben z 100% nerezové oceli jakosti 304.
autoklávovatelný
vnitřní značení objemu umožňuje přesné ředění
vyberte si nerezový vozík TX7046 a volitelné prodloužení vozíku (TX7046E) pro vytvoření praktického systému tří kbelíků
Tento nerezový kbelík s bezešvým nátěrem je navržen pro použití ve výrobních prostorech s klasifikovanou třídou čistoty. Vyroben z 100% nerezové oceli jakosti 304.