ContactUsLinkComponent
Gas burette, Hempel, Class A
Gas burette, Hempel, Class A
Katalogové číslo WITG2.972.000
Dodavatel:  witeg Labortechnik
undefined
Gas burette, Hempel, Class A
Katalogové číslo WITG2.972.000
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Specifikace
  • Kapacita:
    100 ml
  • Dělení:
    0,2 ml
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Gas burette, accuracy Class A.
  • With resistant DIFFICO graduation
  • Main point ring graduation
  • Iron base