Orders LinkContactUsLinkComponent
Fittings
Fittings
One short handle two hole mixer with swivel spout, 200 mm
Katalogové číslo BROE25350101035
Dodavatel:   BROEN-LAB
Fittings
Katalogové číslo BROE25350101035
Dodavatel:  BROEN-LAB
Fittings
One short handle two hole mixer with swivel spout, 200 mm
Přejít na:
Price
12 610,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Popis:
    One short handle two hole mixer with swivel spout, 200 mm