0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Dodecylsíran sodný
Dodecylsíran sodný 20% vodný roztok
Dodecylsíran sodný 20% vodný roztok
Dodecylsíran sodný 20% vodný roztok
Katalogové číslo 786-017
Dodavatel:
G-Biosciences
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Dodecylsíran sodný 20% vodný roztok
Katalogové číslo 786-017
Dodavatel:
G-Biosciences
Číslo CAS:
Specifikace
Bal.:
1 L
Sekvence:
5037
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
:
Číslo CAS:
151-21-3
Vzorec:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL číslo:
MFCD00036175
Detaily produktu