0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Kádinky
Beakers, low form, without spout
Beakers, low form, without spout
Beakers, low form, without spout
Catalog # QUTW1210
Supplier:
QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
Expand image
Beakers, low form, without spout
Catalog # QUTW1210
Supplier:
QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
Specifications
Ø vněj.:
21 mm
Kapacita:
5 ml
Výška:
29 mm
Sekvence:
01
Bal.:
1
Specifications
About this item
Product Details
Certifications:
Product Details