Orders LinkContactUsLinkComponent
Úložné sáčky
Úložné sáčky
Dodavatel:   HK PACK KRAUTSCHEID
Úložné sáčky
Dodavatel:  HK PACK KRAUTSCHEID
Certifikáty
Úložné sáčky
Úložné sáčky
10 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Průhledné LDPE sáčky, ideální pro skladování a ochranu potravin a malých náhradních dílů všeho druhu.
  • Bezpečnost potravin je zajištěna
  • Flexibilní a odolné proti roztržení
  • Mrazuvzdorné od 50 μ a tepelně odolné do 80 °C
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozměry
    Dostupnost
    Price
  • HKPK100078
    Food storage bag
    Food storage bag
    01
    150×200 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 2 060,00 Kč
    2 060,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       2 060,00 Kč
  • HKPK100098
    Food storage bag
    Food storage bag
    02
    150×300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 16 160,00 Kč
    16 160,00 Kč
    1 * 1 KS
       16 160,00 Kč
  • HKPK100046
    Food storage bag
    Food storage bag
    03
    160×250 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 2 420,00 Kč
    2 420,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       2 420,00 Kč
  • HKPK100256
    Food storage bag
    Food storage bag
    04
    180×340 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 1 800,00 Kč
    1 800,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       1 800,00 Kč
  • HKPK100020
    Food storage bag
    Food storage bag
    05
    200×300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 10 900,00 Kč
    10 900,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       10 900,00 Kč
  • HKPK100128
    Food storage bag
    Food storage bag
    06
    210×300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 3 480,00 Kč
    3 480,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       3 480,00 Kč
  • HKPK100737
    Food storage bag
    Food storage bag
    07
    250×400 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 8 010,00 Kč
    8 010,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       8 010,00 Kč
  • HKPK100100
    Food storage bag
    Food storage bag
    08
    300×500 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 5 910,00 Kč
    5 910,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       5 910,00 Kč
  • HKPK100110
    Food storage bag
    Food storage bag
    09
    300×500 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 12 020,00 Kč
    12 020,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       12 020,00 Kč
  • HKPK100140
    Food storage bag
    Food storage bag
    10
    500×800 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS
    1 * 200 KS - 7 580,00 Kč
    7 580,00 Kč
    1 * 200 KS
       7 580,00 Kč