Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifter
Section lifter
255 mm, 150 mm
Katalogové číslo USBE3503
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Section lifter
Katalogové číslo USBE3503
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Section lifter
Section lifter
255 mm, 150 mm
Přejít na:
Price
164,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel blade, wooden handle. Section lifter with highly flexible blade and polished handle.
Specifikace
  • Délka:
    255 mm
  • Délka čepele:
    150 mm