Sample cups
01, white screw cap, 120 ml, 65 mm, 70 mm
Katalogové číslo SEMA6203
Dodavatel: SEMADENI
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, translucent, with HDPE screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- With graduation up to 100 ml
- Tightly sealing HDPE screw top (not autoclavable)
- Large labelling area
Ideal for hygienic and odorless urine sample handling.
: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:65 mm
- Kapacita:120 ml
- Popis:white screw cap
- Výška:70 mm
- Sekvence:01