Orders LinkContactUsLinkComponent
PCR microtubes
PCR microtubes
PCR tubes, individual, with attached cap, Průhledná, 0,5 ml
Katalogové číslo 731-0407
   Low Manufacturing Impact
Dodavatel:   EPPENDORF
PCR microtubes
Katalogové číslo 731-0407
Dodavatel:  EPPENDORF
   Low Manufacturing Impact
PCR microtubes
PCR microtubes
PCR tubes, individual, with attached cap, Průhledná, 0,5 ml
Přejít na:
Price
1 420,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
PP.
  • Etched lid for labelling
  • Tight sealing
  • Easy to open
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
These thin-walled, 0,5 ml PCR tubes are designed for use with all thermal cyclers with 0,5 ml block format.
Colour: Translucent
Documents
Specifikace
  • Kapacita:
    0,5 ml
  • Barva:
    Průhledná
  • Popis:
    PCR tubes, individual, with attached cap
  • Cat. No.:
    731-0407
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact