Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack for COD reagent vials
10 (1×10), COD, Nerezová ocel
  705-0078
 :   Hach
Rack for COD reagent vials
  705-0078
 :  Hach
Rack for COD reagent vials
Rack for COD reagent vials
10 (1×10), COD, Nerezová ocel
4 190,00 Kč
1 * 1 KS
Stainless steel.
Rack for holding hot COD vials or test tubes.
  • Pro zkumavky:
    COD
  • Poč. otvorů:
    10 (1×10)
  • Materiál:
    Nerezová ocel