ContactUsLinkComponent
Autoclaves, vertical, HG
Autoclaves, vertical, HG
Supplier:  HMC Europe GmbH
Certificates
undefined
Autoclaves, vertical, HG
Supplier:  HMC Europe GmbH
Specifications
  • Catalog No:
  • HMCA21001
  • HMCA21002
  • Model:
  • HG 50
  • HG 80
  • Kapacita:
  • 50,2 L
  • 76 L
  • Teplota:
  • 135 °C
  • 135 °C
  • Maximální tlak:
  • 2,5 bar
  • 2,5 bar
  • Vnitřní Ø×V:
  • 364×482 mm
  • 364×730 mm
  • ŠxHxV vnější:
  • 455×691×890 mm
  • 455×691×1030 mm
  • Hmotnost:
  • 62 kg
  • 73 kg
  • Síla ohřevu:
  • 3000 W
  • 3800 W
  • Časovač:
  • +
  • +