Orders LinkContactUsLinkComponent
Tip boxes for Qualitix® macro tips
Tip boxes for Qualitix® macro tips
02, Box with hinged lid, for 24 × 10 ml macro tips
Katalogové číslo SOCO312.10ER
Dodavatel:   Socorex Isba
Tip boxes for Qualitix® macro tips
Katalogové číslo SOCO312.10ER
Dodavatel:  Socorex Isba
Tip boxes for Qualitix® macro tips
Tip boxes for Qualitix® macro tips
02, Box with hinged lid, for 24 × 10 ml macro tips
Přejít na:
Price
408,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Empty rack for 24×10 ml macrotips, autoclavable.
Informace o dodávce: 4/pack.
Specifikace
  • Popis:
    Box with hinged lid, for 24 × 10 ml macro tips
  • Sekvence:
    02