0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Pipety
Pipety nedělené
Bulb pipettes, one mark, Class B
Bulb pipettes, one mark, Class B
Bulb pipettes, one mark, Class B
NEUB0272-30-200
:
NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Bulb pipettes, one mark, Class B
NEUB0272-30-200
:
NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Kapacita:
200 ml
Bal.:
1
Glass.
Calibrated to deliver 'EX'
Full delivery
Blue graduations
:
DIN 12691