Flow meters for KrosFlo® systems
Katalogové číslo SPECACM3-FMH-01N
Dodavatel: Spectrum Laboratories
Specifikace
- Průtoková rychlost:0,2 - 4,5 l/min
- Popis:Permeate flow meter
- Sekvence:01
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
Permeate flow meters for use with tangential flow KrosFlo® systems.