Orders LinkContactUsLinkComponent
Dipping Pipettes
Dipping Pipettes
Dipping Pipettes
Certifikáty
Dipping Pipettes
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Dipping pipettes for sampling predefined volumes. The pipettes are immersed into the samples and filled via the open top. The pipette is emptied by tilting sideways. Calibrated to deliver EX.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Dostupnost
    Price
  • NEUB0276-50-005
    Dipping pipette, tolerance ±0,02 ml
    Dipping pipette, tolerance ±0,02 ml
    01
    5 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 320,00 Kč
    1 320,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 320,00 Kč
  • NEUB0276-50-010
    Dipping pipette, tolerance ±0,03 ml
    Dipping pipette, tolerance ±0,03 ml
    02
    10 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 710,00 Kč
    1 710,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 710,00 Kč
  • NEUB0276-50-025
    Dipping pipette, tolerance ±0,06 ml
    Dipping pipette, tolerance ±0,06 ml
    03
    25 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 940,00 Kč
    1 940,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 940,00 Kč
  • NEUB0276-50-050
    Dipping pipette, tolerance ±0,1 ml
    Dipping pipette, tolerance ±0,1 ml
    04
    50 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 950,00 Kč
    1 950,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 950,00 Kč
  • NEUB0276-50-100
    Dipping pipette, tolerance ±0,2 ml
    Dipping pipette, tolerance ±0,2 ml
    05
    100 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 640,00 Kč
    2 640,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 640,00 Kč