Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryo boxes, CryoFreeze™
Cryo boxes, CryoFreeze™
10×10, Různé, 12,5 mm, 133×133×54 mm
Katalogové číslo GREI802519_20
Dodavatel:   Greiner Bio-One
Cryo boxes, CryoFreeze™
Katalogové číslo GREI802519_20
Dodavatel:  Greiner Bio-One
Cryo boxes, CryoFreeze™
10×10, Různé, 12,5 mm, 133×133×54 mm
Přejít na:
Price
13 100,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 KS
Product Details & Documents
Polycarbonate, coloured, with clear lid.
  • Stackable
  • Fixed layout
  • Ultra low temperature storage (−196 °C)
Specifikace
  • Přihrádky:
    10×10
  • Pro zkumavku Ø:
    12,5 mm
  • Š×H×V vnějš.:
    133×133×54 mm
  • Barva:
    Různé