SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® hydrofobní SC-DVB (SO3)
Katalogové číslo 8196-02
Dodavatel: Avantor
Specifikace
- Kapacita:1 ml
- Sekvence:08
- Výška vrstvy:35 mg
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
Tyto kolony obsahují polymerní pryskyřice BAKERBOND® DVB, které se získávají technologií ultra čistých polymerních mikročástic. Tyto pryskyřicové částice mají velký povrch, jsou vysoce rigidní, stabilní v celém rozsahu pH 1 na 14, smáčitelné vodou a neovlivněné vysycháním sorbentu. Tyto kolony jsou doporučeny pro pokročilé detekční metody.
- Vylepšená výtěžnost při přípravě vzorku
- Na bázi polymeru
Obecné aplikace: Iontové, zásadité analyty.
Tyto SPE kolony je možné použít pro kombinované aplikace.