ContactUsLinkComponent
VWR®, Láhve, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
VWR®, Láhve, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Katalogové číslo 331-0205
Dodavatel:  VWR Collection
undefined
VWR®, Láhve, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Katalogové číslo 331-0205
Dodavatel:  VWR Collection
Specifikace
  • Kapacita:
    285 ml
  • Bal.:
    100
Specifikace
O tomto produktu
PE, průsvitný s černými PP uzávěry.
  • dobrá chemická odolnost
  • dobrá tepelná odolnost
  • těsná
Ideální pro sběr, skladování a přepravu vzorků. Vhodné pro kapaliny, pasty a granulovaný materiál. Široké hrdlo umožňuje snadné plnění a čištění.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.