Orders LinkContactUsLinkComponent
Biohazard labels
Biohazard labels
Biohazard labels, Plast, Černá/červená, 25×25 mm
Katalogové číslo DELT901531
Dodavatel:   DELTALAB
Biohazard labels
Katalogové číslo DELT901531
Dodavatel:  DELTALAB
Biohazard labels
Biohazard labels
Biohazard labels, Plast, Černá/červená, 25×25 mm
Přejít na:
Price
2 440,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
Self-adhesive labels with Biohazard pictogram.
  • Black markings on a fluorescent red background
Documents
Specifikace
  • Barva:
    Černá/červená
  • Popis:
    Biohazard labels
  • Rozměry:
    25×25 mm
  • Materiál:
    Plast