Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue float bath, MWB
Tissue float bath, MWB
Dodavatel:   Slee
Tissue float bath, MWB
Dodavatel:  Slee
Certifikáty
Tissue float bath, MWB
1 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
This tissue float bath is designed for stretching of paraffin sections in histology, research and industry laboratories.
  • Black coated bath with stainless steel lid
  • Integrated overheat security
  • Safety thermostat
  • Digital temperature display
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • SLEE13000500
  • SLEE13000520
  • SLEE13000510
  • Kapacita:
  • 2 l
  • 2 l
  • 2 l
  • Rozsah teplot:
  • Up to 60 °C
  • Up to 60 °C
  • Up to 60 °C
  • Elektrické napětí:
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • Vnější Š×H×V:
  • 560×370×230 mm
  • 350×370×230 mm
  • 350×370×230 mm
  • Hmotnost:
  • 18 kg
  • 18 kg
  • 18 kg
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • SLEE13000500
    Tissue float bath, slidetec water/heat, accommodates up to 30 slides
    Tissue float bath, slidetec water/heat, accommodates up to 30 slides
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SLEE13000500
    Kapacita
    2 l
    Rozsah teplot
    Up to 60 °C
    Elektrické napětí
    230 V, 50/60 Hz
    Vnější Š×H×V
    560×370×230 mm
    Hmotnost
    18 kg
  • SLEE13000520
    Tissue float bath, slidetec water
    Tissue float bath, slidetec water
    02
    Discontinued
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SLEE13000520
    Kapacita
    2 l
    Rozsah teplot
    Up to 60 °C
    Elektrické napětí
    230 V, 50/60 Hz
    Vnější Š×H×V
    350×370×230 mm
    Hmotnost
    18 kg
  • SLEE13000510
    Slide warmer, slidetec heat, accommodates up to 30 slides
    Slide warmer, slidetec heat, accommodates up to 30 slides
    03
    Discontinued
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SLEE13000510
    Kapacita
    2 l
    Rozsah teplot
    Up to 60 °C
    Elektrické napětí
    230 V, 50/60 Hz
    Vnější Š×H×V
    350×370×230 mm
    Hmotnost
    18 kg