Snap top solvent vials and closures, 19 mm, CrossLab
Catalog # HEWL8010-0422
Supplier: Agilent
Specifications
- Čepice součástí:Ano
- Septum:Red PTFE/white silicone
- Kapacita:10,00 ml
- Barva:Průhledná
- Sekvence:02
- Typ víčka:Snap
- Barva víčka:Průhledná
- Bal.:1
Specifications
About this item
CrossLab snap top vials and caps provides a secure seal without crimping.