Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro pipette tips, OMIX®
Micro pipette tips, OMIX®
Dodavatel:   VARIAN
Micro pipette tips, OMIX®
Dodavatel:  VARIAN
Certifikáty
Micro pipette tips, OMIX®
Micro pipette tips, OMIX®
12 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Bond Elut OMIX pipette tips reliably purify and enrich femtomole and picomole levels of peptides and proteins prior to MALDI-TOF or LC/MS/MS. The unique monolithic sorbent technology used in Bond Elut OMIX consistently outperforms other tips by delivering uniform flow and strong analyte-to-surface interactions. Bond Elut OMIX tips bind more peptides to deliver better sequence coverage.
  • Fast, uniform flow maximizes productivity and reproducibility
  • Minimal peptide losses lead to higher recoveries
  • Available in three phases and sizes to deliver better sequence coverage
Product Family Options
10 μl Mini-Bed
Informace o produktu
  • Sekvence
    Druh špičky
    Objem
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • 04
    OMIX Mini-Bed, C18
    0,5 - 2 µl
    1 rack, 96 each
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 12 143,01 Kč
    12 143,01 Kč
    1 * 1 KS
       12 143,01 Kč
  • 05
    OMIX Mini-Bed, C18
    0,5 - 2 µl
    6 racks, 96 each
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 576 KS
    1 * 576 KS - 54 546,36 Kč
    54 546,36 Kč
    1 * 576 KS
       54 546,36 Kč
10 μl
Informace o produktu
  • Sekvence
    Druh špičky
    Objem
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • 07
    OMIX, C4
    2 - 10 µl
    1 rack, 96 each
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 96 KS
    1 * 96 KS - 11 692,89 Kč
    11 692,89 Kč
    1 * 96 KS
       11 692,89 Kč
  • 08
    OMIX, C4
    2 - 10 µl
    6 racks, 96 each
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 576 KS
    1 * 576 KS - 43 579,80 Kč
    43 579,80 Kč
    1 * 576 KS
       43 579,80 Kč
  • 09
    OMIX, C18
    2 - 10 µl
    1 rack, 96 each
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 11 692,89 Kč
    11 692,89 Kč
    1 * 1 KS
       11 692,89 Kč
  • 10
    OMIX, C18
    2 - 10 µl
    6 racks, 96 each
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 576 KS
    1 * 576 KS - 53 584,74 Kč
    53 584,74 Kč
    1 * 576 KS
       53 584,74 Kč
100 μl