ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, Sabre - Lite 5, A655
 :  Portwest
undefined
Cut resistant gloves, Sabre - Lite 5, A655
 :  Portwest
  • Catalog No:
  • PRTWA655BLUXL
  • PRTWA655BLUM
  • PRTWA655BLUL
  • Model:
  • Sabre - Lite 5, A655
  • Sabre - Lite 5, A655
  • Sabre - Lite 5, A655
  • Obouruké/jednoruké:
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Rozchod:
  • 13
  • 13
  • 13
  • Typ manžety:
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (244XDX)
  • EN 388:2016 (244XDX)
  • EN 388:2016 (244XDX)
  • Schváleno pro styk s potravinami:
  • +
  • +
  • +
Frequently Bought Together