Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample tubes
Sample tubes
Dodavatel:   METROHM
Sample tubes
Dodavatel:  METROHM
Certifikáty
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Ideal for IC sample processors and VA autosamplers.
Product Family Options
Informace o produktu
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Perforated stopper, PP, for 2,5 and 11 ml sample tubes
    Perforated stopper, PP, for 2,5 and 11 ml sample tubes
    METR6.2743.077
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS - 2 880,00 Kč