ContactUsLinkComponent
ESD glove liners, A198
 :  Portwest
undefined
ESD glove liners, A198
 :  Portwest
  • Catalog No:
  • PRTWA198GRRXL
  • PRTWA198GRRL
  • PRTWA198GRRM
  • PRTWA198GRRS
  • PRTWA198GRRXS
  • Model:
  • A198
  • A198
  • A198
  • A198
  • A198
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Rozchod:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Norma EN:
  • EN 388 (2132), EN 1149
  • EN 388 (2132), EN 1149
  • EN 388 (2132), EN 1149
  • EN 388 (2132), EN 1149
  • EN 388 (2132), EN 1149
  • Antistatický:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Frequently Bought Together