ContactUsLinkComponent
VWR®, Termocyklery
VWR®, Termocyklery
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR®, Termocyklery
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 732-2554
  • 732-2914
  • 732-2555
  • 732-2915
  • 732-2551
  • 732-2552
  • 732-2549
  • 732-2550
  • 732-2548
  • Model:
  • UNO96 HPL
  • UNO96 HPL Gradient
  • Doppio
  • Doppio Gradient
  • UNO96 Gradient
  • UNO384
  • UNO96
  • Přesnost ovládání:
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • Míra chladící rampy:
  • Max. 5 °C/s
  • Max. 5 °C/s
  • Max. 5 °C/s
  • Max. 5 °C/s
  • Max. 5 °C/s
  • Max. 5 °C/s
  • Max. 5 °C/s
  • Křivka změny:
  • -
  • +
  • -
  • +
  • +
  • -
  • -
  • Rozsah stupnice teploty:
  • -
  • 35...105 °C
  • -
  • 35...105 °C
  • 35...105 °C
  • -
  • -
  • Poměr ohřevné rampy:
  • Max. 5 °C/s
  • Max. 5 °C/s
  • Max. 5 °C/s
  • Max. 5 °C/s
  • Max. 5 °C/s
  • Max. 5 °C/s
  • Max. 5 °C/s
  • Rozhraní:
  • 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux)
  • 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux)
  • 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux)
  • 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux)
  • 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux)
  • 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux)
  • 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux)
  • Rozsah teploty uzávěru:
  • 40...120 °C
  • 40...120 °C
  • 40...120 °C
  • 40...120 °C
  • 40...120 °C
  • 40...120 °C
  • 40...120 °C
  • Rozsah teplot:
  • 4...105 °C
  • 4...105 °C
  • 4...105 °C
  • 4...105 °C
  • 4...105 °C
  • 4...105 °C
  • 4...105 °C