Poštovní sáčky Intervoid® s viditelnou manipulací
Katalogové číslo 129-1030
Dodavatel: COVERIS
Specifikace
- Popis:Sáčky Intervoid® s pečetí s oddělitelným dodacím listem
- D׊:310×460 mm
- Sekvence:03
- Bal.:500
Specifikace
O tomto produktu
Poštovní tašky Intervoid® jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečné odeslání vzorků nebo důvěrných dat poštovním kurýrem. Reagují na kritické potřeby skutečné záruky sledovatelnosti, důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě vzorků.
- Neprůhledná polyetylenová fólie chrání zásilku před světlem a poskytuje důvěrnost
- Sledovatelnost: jeden čárový kód se sekvenčním číslováním a odnímatelnou účtenkou
- Vysoká bezpečnost: uzávěr, jedinečný systém značení (pat. Pend.), mikrotisk