Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow indicator paddle wheel
Flow indicator paddle wheel
Flow indicator paddle wheel, SAN, 2 bar
Katalogové číslo 618-1130
Dodavatel:   SEMADENI
Flow indicator paddle wheel
Katalogové číslo 618-1130
Dodavatel:  SEMADENI
Flow indicator paddle wheel
Flow indicator paddle wheel, SAN, 2 bar
Přejít na:
Price
1 100,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Flow indicator with propeller, Styrolacrylnitrile (SAN) transparent.
  • Corrosion resistant design without metal parts
  • Operating temperature up to 30 °C
  • Mounting length 90 mm
Suitable for gas and water flow control.
Upozornení: Not suitable for use with solvents, acids or alkalis.
Specifikace
  • Popis:
    Flow indicator paddle wheel
  • Materiál:
    SAN
  • Tlak:
    2 bar